Learn More
Cerio para AAS 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12903265 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 12903265
Marca: Fisher Chemical B 111 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL