Learn More
Lingote de cerio, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11330649 50 g 50 g
11340649 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11330649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium
Color Gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Dark Gray ingot
Densidad 6.77 g/cm3
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Envase Bajo aceite mineral
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (REO)
Formulario Lingote, envasado bajo aceite mineral
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium ingot
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .