missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceritinib, MedChemExpress

Código de producto. 16471539
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471539 1 g 1 g
16481186 200 mg 200 miligramos
16471776 500 mg 500 miligramos
16442807 50 mg 50 miligramos
16439277 5 mg 5 miligramos
16436866 100 mg 100 miligramos
16426728 10 mg 10 miligramos
16420256 2 g 2 g
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471539

Marca: Medchem Express HY15656

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.

Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36ClN5O3S
Cantidad 1 g
Sinónimo LDK378
Información de solubilidad DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM)
SMILES CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3
Peso molecular (g/mol) 558.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.14
Porcentaje de pureza 97.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.