missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ceritinib, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Descripción
Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceritinib |
| CAS | 1032900-25-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H36ClN5O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LDK378 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM) |
| SMILES | CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3 |
| Peso molecular (g/mol) | 558.14 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido