missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Ceritinib

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Ceritinib is a highly potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor (IC50 = 0.2 nM). Also displays potent inhibition of insulin receptor (IR), insulin-like growth factor receptor 1 (IGF1R), serine/threonine-protein kinase STK22D and FLT3 (IC50 values are 7, 8, 23 and 60 nM, respectively). Inhibits tumor growth in Karpas299 and H2228 rat xenograft models.
Especificaciones
Especificaciones
| Sinónimo | LDK378 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C28H36ClN5O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 558.14 |
| Tipo de producto | Inhibitor |
| Pureza | 98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido