missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cerdulatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16477036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16477036 100 mg 100 miligramos
16483017 50 mg 50 miligramos
16469507 5 mg 5 miligramos
16421216 200 mg 200 miligramos
16416968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16477036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15999

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.

Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cerdulatinib
CAS 1198300-79-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N7O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PRT062070 PRT2070
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.33 mM)
SMILES O=S(N(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC=C(C(N)=O)C(NC4CC4)=N3)C=C2)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 445.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.54
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.