Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora CERAN™ con regulador montado en una pared independiente
Descripción
- Las placas calefactoras CERAN™ están hechas de una cerámica de vidrio extraordinaria que es muy resistente a la rotura, a los cambios de temperatura y a los ácidos; no se deforma y es permeable a la luz ultravioleta.
- Fabricación: la placa de baja masa CERAN™ calienta eléctricamente toda su superficie y está integrada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa también de acero inoxidable con aislamiento interno.
- El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor de temperatura NiCr-Ni electrónico (intervalo de regulación entre 50 °C y 500 °C). El controlador está integrado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Se tarda aproximadamente 8 minutos en alcanzar los 500 °C.
- Cuatro pies, que se pueden ajustar individualmente a una altura aproximada de 8 mm, aseguran una estabilidad horizontal sin oscilaciones.
- El tipo 4 SR también está equipado con 4 zócalos de varilla de retorta (con separaciones de 100 mm entre sí). En la serie EB, la conexión eléctrica entre el controlador y la placa calefactora está protegida por una manguera de metal flexible.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Temperatura (métrico) | De 50 °C a 500 °C |
| Peso (métrico) | 5 kg |
| Vataje | 1500 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Modelo | SR 4 |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa calefactora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 440 x 100 mm |