Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora CERAN™
Código de producto. 11714848
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
350 x 500 x 100 mm
500 x 500 x 100 mm
650 x 500 x 100 mm
Vataje:
3000 W
4400 W
5700 W
Tensión:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Vataje Tensión unitSize
11714848 650 x 500 x 100 mm 5700 W 3 x 400 V, N+PE cada uno
11794838 350 x 500 x 100 mm 3000 W 230 V cada uno
11704848 500 x 500 x 100 mm 4400 W 3 x 400 V, N+PE cada uno
3 options
Código de producto. 11714848
Marca: Gestigkeit Harry 44EBC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las placas calefactoras CERAN™ son muy resistentes a la rotura y a los cambios de temperatura, no se deforman, son permeables a la luz ultravioleta y también muy resistentes a los ácidos.
  • Fabricación: la placa de baja masa CERAN™ calienta eléctricamente toda su superficie y está integrada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa también de acero inoxidable con aislamiento interno.
  • El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor electrónico de temperatura NiCr-Ni (con rango de regulación entre 50 °C y 500 °C). El controlador está integrado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Se tarda aproximadamente 8 minutos en alcanzar los 500 °C. En la serie EB, la conexión eléctrica entre el controlador y la placa calefactora está protegida por una manguera metálica flexible.
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Temperatura (métrico) De 50 °C a 500 °C
Vataje 5700 W
Tensión 3 x 400 V, N+PE
Tipo Placa calefactora
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 650 x 500 x 100 mm