Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora CERAN™
Descripción
- Fabricación: la placa de baja masa CERAN™ calienta eléctricamente toda su superficie y está integrada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa también de acero inoxidable con aislamiento interno.
- El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor electrónico de temperatura NiCr-Ni (con rango de regulación entre 50 °C y 500 °C). El controlador está integrado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Se tarda aproximadamente 8 minutos en alcanzar los 500 °C. En la serie EB, la conexión eléctrica entre el controlador y la placa calefactora está protegida por una manguera metálica flexible.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Temperatura (métrico) | De 50 °C a 500 °C |
| Vataje | 4400 W |
| Tensión | 3 x 400 V, N+PE |
| Tipo | Placa calefactora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 500 x 500 x 100 mm |