Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora CERAN™, cerámica de vidrio
Descripción
- Material cerámico de vidrio inusual.
- Resistente a roturas y cambios de temperatura.
- Sin distorsión.
- Permeable a la luz ultravioleta y altamente resistente a los ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica de vidrio |
| Tamaño | 10,2 x 10,2 pulg. |
| Vataje | 2000 W |
| Forma | Square |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |