Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
- Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla
- Conexión de manguera de succión de rosca
- Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
- Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
- Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
- Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador |
| Material | Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran |
| Volumen (métrico) | De 5 a 30 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Incrementos | 0,5 mL |
| Precisión | 0,6% |