Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™
Código de producto. 10094630
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10094630 De 0,4 a 2 ml cada uno
10697501 De 0,2 a 1 ml cada uno
10607511 De 1 a 5 ml cada uno
10329890 De 10 a 60 ml cada uno
10156770 De 2 a 10 ml cada uno
10440981 De 5 a 30 ml cada uno
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10094630
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 9322000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores Hirschmann Instruments™ Ceramus™ se han fabricado con materiales de alta calidad para permitir el uso en una amplia escala de temperatura.
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Specifications
Tipo de producto Dispensador
Material Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran
Volumen (métrico) De 0,4 a 2 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,05 mL
Precisión 0,6%