Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix
Código de producto. p-7159651
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10015100 1 mL cada uno
10518482 50 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10015100
Marca: Hirschmann™ 9311100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A universal bottle attachment dispenser for liquid handling.
  • Universal bottle attachment dispenser with fixed volume configuration
  • Certified conformity
  • With ceramic piston
  • Suitable for steam sterilization up to 121°C
  • Delivery complete with A 32 mm screw thread, 3 threaded adapters (A 28, S 40, A 45), 1 suction hose with union nut, 1 ejection unit and 1 fitting wrench
  • With individual serial number and calibration certificate
Especificaciones
Exactitud 0.6%
Tipo de producto Bottle Attachment Dispenser
Coeficiente de variación 0.2%
Volumen (métrico) 1 mL
Incluye Screw thread, 3 threaded adapters, 1 suction hose, 1 ejection unit, 1 fitting wrench