Learn More
Slice™ Hoja de uso general cerámica
Click to view available options
Tipo de producto:
Filo dentado
Hoja de uso general, punta redondeada
Punta afilada
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Hoja de recambio
- 2 hojas de doble cara por paquete
- El filo Finger-friendly™ permanece afilado hasta 11 veces más
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Compatible con Slice 10490, 10491
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Punta afilada |
| Longitud (imperial) | 295 mm (2,34 pulg.) |
| Longitud (métrico) | 59,50 mm |
| Material | Óxido de circonio |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 59,5 x 19 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 2 hojas de doble cara por paquete |
| N.° por paquete | 2 paquete |
| Peso (imperial) | 0,13 oz |
| Mostrar más |