Learn More
Nabertherm™ Placa de cerámica nervada
Código de producto. p-7187347 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
Para utilizar con (equipo):
Hornos de mufla LE 14
Hornos de mufla LE 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) unitSize
15286414 170 x 110 x 12,7 mm Hornos de mufla LE 2 cada uno
12852683 210 x 290 x 12,7 mm Hornos de mufla LE 14 cada uno
2 options
Código de producto. 15286414
Marca: Nabertherm™ 691601097
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placa inferior para la protección del horno.
Placa de cerámica nervada
  • Temperatura máx.: 1200 °CC
  • Material: Cerámica
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hornos de mufla LE 2
Temperatura (métrico) 1200 °C
Material Cerámica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 110 x 12,7 mm