Learn More
Nabertherm™ Placa de cerámica nervada
Código de producto. 15286414 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
Para utilizar con (equipo):
Hornos de mufla LE 14
Hornos de mufla LE 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15286414
Marca: Nabertherm™ 691601097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa inferior para la protección del horno.
Placa de cerámica nervada
  • Temperatura máx.: 1200 °CC
  • Material: Cerámica
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hornos de mufla LE 2
Temperatura (métrico) 1200 °C
Material Cerámica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 110 x 12,7 mm