Learn More
Thermo Scientific™ Homogeneizadores cerámicos para kits QuEChERS
Código de producto. p-7222023 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 15 mL
Tubos de 2 mL
Tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17329822 Tubos de 15 mL paquete de 100
17339822 Tubos de 2 mL paquete de 200
17349822 Tubos de 50 mL paquete de 100
3 options
Código de producto. 17329822
Marca: Thermo Scientific™ 60106CH15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para triturar y homogeneizar muestras para el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS.
Utilice homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para acelerar el proceso de homogeneización y aumentar la recuperación y reproducibilidad durante el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS (rápido, fácil, barato, eficaz, resistente y seguro). Estos homogeneizadores se pueden utilizar con todos nuestros kits de extracción y limpieza QuEChERS para complementar los procedimientos del método Original 2003, el método AOAC 2007.01, el método EN 15662 y el método NY/T 1380-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 mL
Tipo Homogeneizador de cerámica
Cantidad 100/Pk.