Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de cerámica
Código de producto. p-8009830 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
19 cm
Para utilizar con (equipo):
Adecuado para hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11979755
Marca: Nabertherm™ 691600511
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • TMAX: 1300 °C
  • Altura: 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatura (métrico) 1300 °C
Tipo Bandeja de recogida
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Cerámica
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (métrico) 17 cm
Altura (métrico) 2 cm
Fondo (métrico) 16 cm