missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceralasertib, MedChemExpress

Código de producto. 16467728
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467728 10 mg 10 miligramos
16490188 5 mg 5 miligramos
16417596 100 mg 100 miligramos
16413707 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467728

Marca: Medchem Express HY19323

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.

Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ceralasertib
Forma física Solid
CAS 1352226-88-0
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N6O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AZD6738
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (92.12 mM)
SMILES O=[S@@](C1(CC1)C2=NC(C3=C4C(NC=C4)=NC=C3)=NC(N5CCOC[C@H]5C)=C2)(C)=N
Peso molecular (g/mol) 412.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.51
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.