Learn More
Cefalexina monohidrato USP MP Biomedicals
Código de producto. p-3178716 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11417891 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11417891 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215058505
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 23325-78-2
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Peso molecular (g/mol) 365.40
Número MDL MFCD00167148,MFCD00056877
Clave InChI AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Sinónimo 7-(d-a-Aminophenylacetamido)desacetoxycephalosporanic acid, Cefalexin monohydrate
PubChem CID 62921
ChEBI CHEBI:3535
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-fenilacetamido]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico hidrato
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1)C2=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalexin Monohydrate
Tipo Cephalexin Monohydrate
Forma física Polvo cristalino
Color De blanco a beige
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Grado BP/USP
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cephalexin Monohydrate BP, USP grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional.