missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cephalexin, MedChemExpress

Código de producto. 16410818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16410818

Marca: Medchem Express HYB0200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cephalexin (Cefalexin) is a potent, orally active semisynthetic cephalosporin antibiotic with a broad antibacterial spectrum. Cephalexin has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. Cephalexin targets penicillin-binding proteins (PBPs) to inhibit bacterial cell wall assembly. Cephalexin is used for the research of pneumonia, strep throat, and bacterial endocarditis, et al.

Cephalexin (Cefalexin) is a potent, orally active semisynthetic cephalosporin antibiotic with a broad antibacterial spectrum. Cephalexin has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. Cephalexin targets penicillin-binding proteins (PBPs) to inhibit bacterial cell wall assembly. Cephalexin is used for the research of pneumonia, strep throat, and bacterial endocarditis, et al.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cephalexin
Forma física Solid
CAS 15686-71-2
Color Amarillo claro
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefalexin Cephacillin
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (28.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 347.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado