Learn More
CEP63 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2G12B2, Proteintech
Código de producto. 16889345 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889345 20 μL 20 microlitros
16879345 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889345
Marca: Proteintech 669961IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CEP63 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CEP63. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CEP63 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CEP63
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G12B2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80254
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1