missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEP250/C-NAP1 Mouse anti-Human, Clone: 2G12D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66814-1-IG-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Probably plays an important role in centrosome cohesion during interphase.Especificaciones
| CEP250/C-NAP1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9BV73 | |
| CEP250 | |
| CEP250,C-NAP1 Fusion Protein Ag5925 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 2G12D12 | |
| Unconjugated | |
| CEP250 | |
| 250 kDa centrosomal protein, C NAP1, Centrosomal protein 2, centrosomal protein 250kDa, CEP2, CEP250, CNAP1 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 11190 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido