missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP164 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16851765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16851765 20 μL 20 microlitros
16841765 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16851765 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 222271AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CEP164 was initially identified as a centrosomal protein, but other studies have indicated that it also plays a role in the formation of primary cilia, the microtubule-based sensory antennae projecting from the surface of many eukaryotic cells as well as in DNA damage response acting as a mediator protein. CEP164 interacts with both ATR and ATM, proteins that trigger a number of cellular responses including the initiation of DNA damaged-induced cell cycle checkpoints. It is phosphorylated upon replication stress, ultraviolet (UV) radiation, and ionizing radiation silencing of CEP164 significantly reduces the DNA damage-induced phosphorylation of several proteins in the DNA damage-activated signaling cascade and compromises cell survival after UV damage. At least two isoforms of CEP164 are known to exist.

Especificaciones

Antígeno CEP164
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CEP164
N.º de referencia del gen Q9UPV0
Alias de gen centrosomal protein 164kDa, Centrosomal protein of 164 kDa, CEP164, KIAA1052
Símbolos de los genes CEP164
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CEP164 Fusion Protein Ag17570
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22897, 489389
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.