Learn More
Labconco™ Accesorio del concentrador CentriVap™, microrotor de alta capacidad
Para su uso con concentradores Labconco™ CentriVap™.Accesorio del concentrador Labconco™ CentriVap™: los rotores están fabricados con aluminio anodizado y mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie.
1565.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Tipo | Microrrotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Concentrador Labconco™ CentriVap™ |
Admite | Tubos de microcentrífugas de 1,5 ml o 2,0 ml, aproximadamente 12 mm de diámetro x 35 mm Microviales de muestreadores automáticos |
Peso (imperial) | 2,5 lb |
Peso (métrico) | 1,1 kg |
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17275744
|
Labconco™
7553500 |
Aluminio anodizado | Microrrotor |
1565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16602314
|
Labconco™
7553501 |
Aluminio | Microrrotor |
2645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Disponible de serie o con revestimiento de resina de fluoropolímero que garantiza la resistencia a los ácidos
- El microrotor de alta capacidad admite hasta 148 microtubos para centrífuga, de 1,5 ml o 2,0 ml y microviales de muestra automáticos de aprox. un diámetro de 12 mm x 35 mm
- Los microrotores de alta capacidad no requieren reborde en el tubo y son perfectos para viales
Garantía
Un año
Especificaciones
Microrrotor | |
Tubos de microcentrífugas de 1,5 ml o 2,0 ml, aproximadamente 12 mm de diámetro x 35 mm Microviales de muestreadores automáticos | |
1,1 kg |
Concentrador Labconco™ CentriVap™ | |
2,5 lb |