Learn More
Labconco™ Soluciones acuosas, de ácidos y de disolventes CentriVap™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Material de la cámara:
Aluminio revestido de epoxi
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Includes
- Concentrador de sobremesa, trampa de frío, recipiente e inserto de trampa química, tubos de vacío, abrazaderas, rotor de 12 a 13 mm
Requires
La bomba de vacío es necesaria para todos los sistemas; consulte las bombas C-line Fisher Scientific Maxima™ en la sección de bombas.
Con un recipiente transparente y un inserto de ácido, humedad o disolvente para proporcionar una protección adicional de bomba de vacío
El rotor tiene capacidad para cuarenta tubos de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml o hasta cien tubos de 12 a 13 mm de diámetro.
Información de órdenes
Disponible en modelos de 115 V y 230 V
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones | ETL, ETL-C |
| Material del cierre | Acrílico |
| Material de la cámara | Aluminio revestido de epoxi |
| Modelo | CentriVap |
| Intervalo de temperatura (métrico) | - 50 °C |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Desplazamiento | 34 o 195 l/min |
| Incluye | Concentrador de sobremesa, trampa de frío, recipiente transparente, inserto de humedad, rotor con hasta cien tubos de 12 a 13 mm de diámetro, tubos de vacío y 6 abrazaderas, tapa acrílica |
| Vacío máx. | 12 o 2 × 10-3mbar |
| Tipo de tapón | NEMA 6-15 |
| Mostrar más |