Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio CentriPAK™ para la centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Accesorio para recipiente de bioprocesamiento Thermo Scientific™ CentriPAK™ (BPC). CentriPAK BPC está diseñado para usarse en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor basculante de 6 x 2000 ml o rotor basculante de 8 x 2000 ml.
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:
- Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
- Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
- Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
- Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Accesorio CentriPAK |
| Línea de productos | Polaris |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad | 1,7 L |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente para bioprocesamiento CentriPAK |
| Descripción | Adaptador CentriPAK BPC |
| Color | Blanco |
| RCF máx. | 7187 x g |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de fermentación y recolección de cultivos celulares |
| Mostrar más |