Learn More
VACUUBRAND™ Anillos de centrado para brida pequeña KF de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17 x 16 x 18,5 mm |
| Para utilizar con | Para brida pequeña KF de acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Anillo de centrado |