missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Centrin 2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-96991PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Centrin 2 Polyclonal antibody specifically detects Centrin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| Centrin 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| Caltractin isoform 1, CEN2CALTcaltractin (20kD calcium-binding protein), centrin, EF-hand protein, 2, centrin-2 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Centrin 2 (Accession#: P41208; Met1-Tyr171) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair | |
| 1069 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido