Learn More
Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical
Código de producto. 10125661
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 10 a 15 ml
De 25 a 30 mL
Longitud (métrico):
98 mm
100 mm
107 mm
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Material unitSize
10125661 De 10 a 15 ml 107 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
10287321 De 25 a 30 mL 100 mm Vidrio sodocálcico paquete de 100
10748632 De 10 a 15 ml 107 mm Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 100
10297321 De 10 a 15 ml 98 mm Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 100
4 options
Código de producto. 10125661
Marca: Karl Hecht™ 40946002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clear centrifuge tubes provide superior visibility. Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical are rimless and constructed of AR™ soda glass or Duran™ borosilicate glass 3.3.
  • Short conical bottom.
  • Rimless.
  • Ungraduated.
  • Available in AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate glass 3.3.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 10 a 15 ml
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con Centrífuga
Longitud (métrico) 107 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 17 mm