Learn More
Gosselin™ Tubos para centrífuga
Descripción
- Tubo cónico moldeado
- Graduados
- Los tubos cumplen los estándares de calidad y rendimiento requeridos por los laboratorios de control de calidad
- Resistente a 95 kPa de acuerdo con la instrucción de embalaje de la IATA 650
- Compatibles con el contacto con alimentos de acuerdo con EU 10/2011
- Compatibles con el contacto con alimentos de acuerdo con 21 CFR 170.39
- Estéril 10−3 según ISO 11137
- Diseño resistente a fugas
- Fundas de fácil apertura resellables y envasadas a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 25 |
| Envase | Fundas de fácil apertura a granel |
| Forma | Cónicos |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| RCF máx. | 8000 x g |