Learn More
OHAUS™ Gradilla para centrífuga
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
14 x 15 mL
175/225 ml
17 x 15 mL
18 x 15 mL
18 x 4/10 ml
21 x 10 mL
250 ml
27 x 1,8/7 ml
32 x 7 mL
38 x 1,1/1,4 ml
3 x 100 mL
500 ml
5 x 50 mL
7 x 50 mL
8 x 30 mL
Descripción:
FA x2
FAw/R x2
FB x2 V1
RB x2
Sar x2
Vca/Sar x2
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptador para centrífugas:
- Centrífuga Multi FC5916R
- Centrífuga Multi FC5916
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 5 x 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Multi FC5916R y centrífuga Multi FC5916 |
| Tamaño del orificio (métrico) | Profundidad 29 mm |
| Descripción | FAw/R x2 |