Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT2 Expert
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200050504 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Refrigerado unitSize
30002337 Sí cada uno
30002340 No cada uno
2 options
Código de producto. 30002337
No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación. Fisherbrand™ La centrífuga refrigerada GT2 Expert es una centrífuga impulsada por aplicaciones para garantizar un pedido cómodo y rápido de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
Facilidad de uso:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
  • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
  • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
  • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
  • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño que ahorra espacio:
  • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Bajo consumo energético:
  • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1.6 L
RCF máx. 25,830 x g
Vel. máx 15,200 rpm
Línea de productos Experto GT2
Refrigerado Sí
Rotor N.º
Tipo Centrífuga
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 200/230 V