Learn More
KARTELL Centrifuge Graduated Micro Test Tubes
Código de producto. 12800913
Change view
Click to view available options
:
Micro Test Tubes
Código de producto.
12800913 Micro Test Tubes
1 options
Código de producto. 12800913
Marca: KARTELL 0027900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Centrifuge Graduated Micro Test Tubes are ideal for sample analyses.
  • Ideal for samples analysis.
  • Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11.000.
  • Flat cap with writing area.
  • Art. 279 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).
  • MATERIAL: PP
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Assorted (Red, Yellow, Blue, Green, Orange)
Material Polipropileno
N.° por paquete 1000 pc.
Envase 10 pack
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Flat Snap Cap
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Conical
RCF máx. 11,000
Forma Cylindrical
Tipo de producto Centrifuge Tube