Learn More
Grant Instruments Centrifuge Buckets
Descripción
- Buckets for BA-4/VT adapter set
- Set of 16 pcs.
- For use with LMC-56
Available sizes:
- 13 x 100 mm tubes (e.g.4 to 8 mL vacutainers)
- 13 x 75 mm tubes (e.g.2 to 5 mL vacutainers)
- 16 x 100 mm tubes (e.g.10 to 12 mL vacutainers)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | LMC-56, BR-4U and BA-4/VT |
| Tipo | Bucket |
| Tamaño del orificio (métrico) | 16 mm |
| Color | White |
| Tipo de recipiente | Vacutainer Adaptor |
| Material | Engineered Polymer |
| N.º de lugares | 1 |
| Cantidad | 16/Pk. |
| Tamaño del tubo | Vacutainers de 4 a 8 mL |
| Tipo de tubo | Vacutainers |