Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapters for 8-place Angel Rotors
Click to view available options
Capacidad:
4 tubos de 1,1 a 15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adaptadores de centrífuga para rotores de ángulo de 8 posiciones
- Para utilizar con centrífugas ROTOFIX 32 A y ROTINA 380/380 R
- Para rotores nº 1418, 1721
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Fondo redondo, cónico, con faldón |
| Capacidad | 50 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 29 mm |
| Longitud máx. del tubo | 107 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para usar con los rotores no. 1418, 1721 de las centrífugas ROTOFIX 1418 A y ROTINA 380/380 R |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |