Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapter for Hettich Angle Rotors
Descripción
- Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptadores de centrífuga |
| Capacidad | 25 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 26 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para rotores Hettich n.º 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |