Learn More
OHAUS™ Adaptador para centrífuga
Código de producto. 16612794 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 x 1,5/2,0 ml
175/225 ml
250 ml
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 ml
6 x 15 mL
Descripción:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Tamaño del orificio (métrico):
Profundidad 11 mm
Profundidad 17 mm
Profundidad 25,5 mm
Profundidad 29 mm
Profundidad 29,5 mm
Profundidad 60 mm
Profundidad 60,5 mm
Profundidad 61 mm
Profundidad 61,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
Código de producto. Capacidad Descripción Tamaño del orificio (métrico) unitSize
16612794 6 x 15 mL FA x2 Profundidad 17 mm paquete de 2
16682784 50 ml FA x2 Profundidad 29,5 mm paquete de 2
16652784 175/225 ml FA x2 Profundidad 61 mm paquete de 2
16672784 175/225 ml FA x2 Profundidad 61,5 mm paquete de 2
16662784 250 ml FA x2 Profundidad 60,5 mm paquete de 2
16642784 250 ml FA x3 Profundidad 60 mm paquete de 3
16622794 250 ml FB x2 Profundidad 61,5 mm paquete de 2
16692784 3 x 50 mL RB x2 Profundidad 29 mm paquete de 2
16602794 4 x 30 mL RB x2 Profundidad 25,5 mm paquete de 2
16632784 15 x 1,5/2,0 ml MTB x2 Profundidad 11 mm paquete de 2
10 options
Código de producto. 16612794
Marca: OHAUS™ 30559422
Accesorio adaptador para los modelos de centrífuga Multi
  • Adaptador para varios modelos de centrífuga Multi
  • Varias capacidades disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 6 x 15 mL
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Multi FC5916R 120 V y centrífuga Multi FC5916 120 V
Tamaño del orificio (métrico) Profundidad 17 mm
Descripción FA x2