Learn More
Bochem™ Agitador centrífugo, 2 hojas flexibles
Código de producto. p-7115180
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10789271 400 mm cada uno
10566371 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10789271
Marca: Bochem™ 9213
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mix media with low and middle viscosity. Bochem™ Centrifugal Stirrer, 2 Flexible Blades is for jars with a tight neck.
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
  • Rango de RPM medio.
  • Mezclan medios con viscosidad baja y media.
  • Para tarros con cuello apretado.
Especificaciones
Tipo Hoja flexible
Material Acero inoxidable (18/10)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 90 mm/15 mm