Learn More
Bochem™ Agitador centrífugo, 2 hojas flexibles
Descripción
- Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
- Rango de RPM medio.
- Mezclan medios con viscosidad baja y media.
- Para tarros con cuello apretado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hoja flexible |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (métrico) | 90 mm/15 mm |