missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16860165 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16860165 150 μL 150 microlitros
16870165 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16860165

Marca: Proteintech 206111AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Accurate chromosome segregation during mitosis requires a kinetochore to assemble correctly at the centromere of each chromatid and form a dynamic interface with the microtubules of the mitotic spindle. The kinetochore assembly includes the multisubunit CENP-H/I complex which can be divided into three functional classes based on phenotype analysis. One of these classes is referred to as the CENP-O class of proteins of which CENPO is the exemplar. These proteins form a stable complex with each other and are required for proper kinetochore function and for recovery from mitotic spindle damage. CENPO has also been shown to be an auto-antigen in a small population of anti-centromere antibodies- (ACA-) positive patients with sclerodoma.

Especificaciones

Antígeno CENPO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CENPO
N.º de referencia del gen Q8K015, Q9BU64
Alias de gen CENP O, CENPO, centromere protein O, ICEN36, MCM21R
Símbolos de los genes Cenpo
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CENPO Fusion Protein Ag14619
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 52504, 684439, 79172
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.