Learn More
CENPO Monoclonal Antibody (OTI7F9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013649
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17561754 30 μL 30 microlitros
17541754 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17561754
Marca: Origene Technologies TA809481S
Mouse Monoclonal Antibody
CENPO Monoclonal antibody specifically detects CENPO in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CENPO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ADH5
N.º de referencia del gen P11766
Alias de gen 2810429O05Rik; 8430427C03Rik; CENPO; CENP-O; Centromere protein O; centromeric protein O; D12Ertd482e; ICEN36; ICEN-36; Interphase centromere complex protein 36; MCM21R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-266 of human ADH5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b