missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPO Monoclonal Antibody (OTI7F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17561754
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17561754 30 μL 30 microlitros
17541754 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17561754

Marca: Origene Technologies TA809481S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CENPO Monoclonal antibody specifically detects CENPO in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CENPO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ADH5
N.º de referencia del gen P11766
Alias de gen 2810429O05Rik; 8430427C03Rik; CENPO; CENP-O; Centromere protein O; centromeric protein O; D12Ertd482e; ICEN36; ICEN-36; Interphase centromere complex protein 36; MCM21R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-266 of human ADH5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.