missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205107 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16850774 20 μL 20 microlitros
16840774 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16850774

Marca: Proteintech 128411AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Centromere and kinetochore proteins play a critical role in centromere structure, kinetochore formation, and sister chromatid separation. The protein encoded by this gene colocalizes with inner kinetochore plate proteins CENP-A and CENP-C in both interphase and metaphase. It localizes outside of centromeric heterochromatin, where CENP-B is localized, and inside the kinetochore corona, where CENP-E is localized during prometaphase. It is thought that this protein can bind to itself, as well as to CENP-A, CENP-B or CENP-C. Multimers of the protein localize constitutively to the inner kinetochore plate and play an important role in the organization and function of the active centromere-kinetochore complex.

Especificaciones

Antígeno CENPH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CENPH
N.º de referencia del gen Q9H3R5, Q9QYM8
Alias de gen CENP H, CENPH, centromere protein H, ICEN35, NNF1, PMF1
Símbolos de los genes CENPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CENPH Fusion Protein Ag3836
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26886, 64946, 681185
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.