Descripción
CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CENPF |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 700 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | NM_016343 |
| Símbolos de los genes | CENPF |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | CENPF fusion protein Ag29665 |
| Mostrar más |