missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPE, Mouse anti-Human, Clone: CENP-E.1H12, Abnova™

Código de producto. 16141260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16141260 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16141260

Marca: Abnova MAB8966.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CENPE
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CENP-E.1H12
Concentración 1 μg/μL
Conjugado Unconjugated
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.02% sodium azide)
génica centromere protein E, 312kDa
Alias de gen KIF10
Símbolos de los genes CENPE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human CENPE.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1062
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.