missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CENPA Monoclonal Antibody (3-19)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11553873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11553873 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11553873 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA120832

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Recommended positive controls: , BE cells. This antibody does not cross react with mouse CENPA proteins. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Centromeres are the differentiated chromosomal domains that specify the mitotic behavior of chromosomes. CENPA encodes a centromere protein which contains a histone H3 related histone fold domain that is required for targeting to the centromere. CENPA is proposed to be a component of a modified nucleosome or nucleosome-like structure in which it replaces 1 or both copies of conventional histone H3 in the (H3-H4)2 tetrameric core of the nucleosome particle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CENPA
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3-19
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and no preservative; pH 7.2
génica Cenpa
N.º de referencia del gen P49450, Q6XXM1
Alias de gen CenH3; CENP A; CENPA; CENP-A; Centromere autoantigen A; centromere protein A; centromere protein A, 17kDa; centromere-specific histone; ggCENP-A; histone H3-like centromeric protein A; RGD1563607
Símbolos de los genes Cenpa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide: PRRRSRKPEAPRRRSPS, corresponding to amino acids 3-19 of Human CENP A.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100113359, 1058
Especies diana Human, Chicken, C. elegans
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CENPA Monoclonal Antibody (3-19)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glycerol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.