missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPA Antibody (5A7-2E11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148035
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148035 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148035 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP212892CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CENPA Monoclonal antibody specifically detects CENPA in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CENPA
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5A7-2E11
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Centromere autoantigen A, centromere protein A (17kD), centromere protein ACENP-Acentromere protein A, 17kDa, histone H3-like centromeric protein A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a portion of human CENP-A
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1058
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.