Learn More
Cenicriviroc Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16466238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466238 10 mg 10 miligramos
16498827 5 mg 5 miligramos
16493446 25 mg 25 miligramos
16442367 50 mg 50 miligramos
16411459 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16466238
Marca: Medchem Express HY14882A
MedChemExpress Cenicriviroc Mesylate (TAK-652 Mesylate) is a dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.
Cenicriviroc Mesylate (TAK-652 Mesylate) is a dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cenicriviroc Mesylate
CAS 497223-28-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H56N4O7S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo TAK-652 Mesylate TBR-652 Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (126.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C1=C/C2=CC(C3=CC=C(OCCOCCCC)C=C3)=CC=C2N(CC(C)C)CCC1)NC4=CC=C([S@](CC5=CN=CN5CCC)=O)C=C4.OS(=O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 793.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 793.05
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus