missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cenicriviroc, MedChemExpress

Código de producto. 16432367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16432367 50 mg 50 miligramos
16488827 5 mg 5 miligramos
16483446 25 mg 25 miligramos
16456238 10 mg 10 miligramos
16446586 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16432367

Marca: Medchem Express HY14882

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cenicriviroc (TAK-652) is an orally active, dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.

Cenicriviroc (TAK-652) is an orally active, dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cenicriviroc
CAS 497223-25-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H52N4O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-652 TBR-652
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (71.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(/C1=C/C2=CC(C3=CC=C(OCCOCCCC)C=C3)=CC=C2N(CC(C)C)CCC1)NC4=CC=C([S@](CC5=CN=CN5CCC)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 696.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.94
Porcentaje de pureza 97.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.